Kluczowe dokumenty
917524
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
27G, 0.50″, 50/box
Synonim(y):
Dysza do biodruku, Materiały eksploatacyjne do biodruku 3D
Wybierz wielkość
1 EACH
322,00 zł
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
322,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opis
Tapered dispensing tips, polypropylene, 27 gauge, clear, ID 0.008″, 50/box
Zastosowanie
Stożkowa konstrukcja zapewnia płynny przepływ lepkich płynów i jest odporna na zatykanie podczas dozowania materiałów wypełnionych cząstkami stałymi.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)