SYNF901450
Synthware™ pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F901450, zmodyfikowana kolba reakcyjna Schlenka
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F901450
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)