Kluczowe dokumenty
Z515698
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
female joint: ST/NS 14/20, capacity 50 mL
Synonim(y):
kolby schlenk, rury schlenk, tuba do przechowywania
Wybierz wielkość
1 EA
308,70 zł
308,70 zł
Cena katalogowa441,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
308,70 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
308,70 zł
Cena katalogowa441,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
50 mL
Opis ogólny
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)