Kluczowe dokumenty
SYNF804260
Synthware Buchner funnel with perforated plate
60 mL, plate diam. 42 mm
Synonim(y):
Synthware F804260, lejek filtrujący
Wybierz wielkość
1 EA
554,00 zł
554,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
554,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
554,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F804260
pojemność
60 mL
60 mL
śr. płytki
42 mm
Opis ogólny
Z uszczelnionym perforowanym szklanym dyskiem do podtrzymywania mediów filtracyjnych. Można stosować ciśnienie, ale nie powinno ono przekraczać 15 psi. Konstrukcja ta rozwiązuje problem zanieczyszczenia z perforowanym dyskiem, a także problem ślepoty z ceramicznym lejkiem Buchnera.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)