Kluczowe dokumenty
Z550043
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 4-8 μm
Synonim(y):
lejki buchner
Wybierz wielkość
1 EA
865,00 zł
865,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
865,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
865,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
dysk śr.
80 mm
pojemność lejka
350 mL
trzon śr.
22 mm
wielkość porów
4-8 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)