Kluczowe dokumenty
SYNF780060
Synthware Squibb separatory funnel with glass stopcock
60 mL, stopper size #16
Synonim(y):
Synthware F780060, szklany lejek rozdzielający
Wybierz wielkość
1 EA
338,20 zł
338,20 zł
Cena katalogowa356,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
338,20 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
338,20 zł
Cena katalogowa356,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F780060
pojemność
60 mL
60 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dostarczany w komplecie ze szklanym korkiem o podanej długości.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)