Kluczowe dokumenty
SYND441405
Synthware Dean Stark distillation receiver with vacuum jacketed uptake tube
5 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware D441405, aparat Dean-Stark, odbiornik destylacyjny, pułapka Dean-Stark
Wybierz wielkość
1 EA
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D441405
pojemność
5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Podobny do powyższego modelu D451414, ale z rurką ssącą z płaszczem próżniowym w celu poprawy wydajności destylacji. Płaszcz eliminuje możliwość kondensacji lub rekrystalizacji destylatu w bocznej części. Z korkiem PTFE 2 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)