Kluczowe dokumenty
SYNF68272L
Synthware Sure-Grip separatory funnel
2000 mL, stopper size #27
Synonim(y):
Synthware F68272L
Wybierz wielkość
1 EA
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F68272L
pojemność
2000 mL
2000 mL
Opis ogólny
Lejek rozdzielający w kształcie kuli z długą szyjką korka i prostym odcinkiem między korpusem lejka a korkiem, który zapewnia pewny chwyt podczas wytrząsania, a także pomaga w zaciskaniu. Dostępne z korkami PTFE. Dostarczany w komplecie z jednym korkiem PTFE lub szklanym o podanym rozmiarze.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)