SYNF451025
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
25 mL, joint: ST/NS 14/20, PTFE stopcock and PTFE stopper
Synonim(y):
Synthware F451025, szklany lejek separacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F451025
pojemność
25 mL
25 mL
Opis ogólny
Z korkiem PTFE 2 mm. Dostarczany ze szklanym korkiem lub korkiem PTFE.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)