Kluczowe dokumenty
SLW3620/08
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 4
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3620/08
Wybierz wielkość
5 EA
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
1100,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
3620/08
SciLabware
pojemność
30 mL
30 mL
dysk śr.
30 mm
wielkość porów
grade 4 porosity
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)