SYNF312425
Synthware™ recovery flask
25 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F312425, kolba o owalnym kształcie
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F312425
pojemność
25 mL
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)