SYNC621120
Synthware™ Allihn condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm, hose size 8 mm
Synonim(y):
Synthware C621120, kondensator prosty
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C621120
rozmiar węża
8 mm
dł. osłony
120 mm
Opis ogólny
Skraplacz Synthware™ Allihn posiada płaszcz o długości 120 mm zapewniający doskonałą wydajność chłodzenia i zdejmowane złącza węży. Szereg wewnętrznych szklanych baniek zwiększa powierzchnię dla wydajnego chłodzenia i zapobiega utracie lotnych substancji. Z górnym standardowym stożkowym złączem zewnętrznym (14/20) pasującym do różnych szklanych naczyń laboratoryjnych i dolnym złączem końcówki kroplówki.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)