Kluczowe dokumenty
SYNC251120
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm, hose size 8 mm
Synonim(y):
Synthware C251120, kondensator żarówkowy
Wybierz wielkość
1 EA
484,00 zł
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
484,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C251120
rozmiar węża
8 mm
dł. osłony
120 mm
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)