Wybierz wielkość
SYNC1324-1EA
421,00 zł
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C1324
suitability
suitable for chromatography
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint - | joint joint: ST/NS14/20 |
| manufacturer/tradename Synthware C1324 | manufacturer/tradename Synthware A392440 | manufacturer/tradename Synthware C1301 | manufacturer/tradename Synthware A391420 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| grade for chromatography | grade - | grade for chromatography | grade - |
General description
0-4 mm high vacuum valve with metering tip to adjust air pressure. With standard taper joint. Order CC3525 pinch type clamps with screw-locking device for ball joints. For replacement O-rings on high vacuum plug shaft, order R010. The O-rings on the high vacuum PTFE valve are completely encapsulated with thin layer of PTFE, making it inert to chemicals.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?