Kluczowe dokumenty
SYNC151200
Synthware West condenser
joint: ST/NS 14/20, jacket L 200 mm
Synonim(y):
Synthware C151200, szklany kondensator zachodni
Wybierz wielkość
1 EA
385,00 zł
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
385,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C151200
dł. osłony
200 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wąska przestrzeń pierścieniowa zapewnia dużą prędkość chłodziwa, a tym samym wysoką wydajność chłodzenia.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)