Kluczowe dokumenty
SYNA852440
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A852440, adapter rurki osuszającej
Wybierz wielkość
1 EA
240,00 zł
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tube
glass tube
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A852440
Opis ogólny
Ze złączem. Bawełna jest zwykle używana jako środek suszący.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)