SYNA851420
Synthware™ U-shaped drying tube
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A851420, Drying tube 90° bent
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A851420
Opis ogólny
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.