SYNB262924
Synthware™ bubbler with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware B262924, bełkot oleju mineralnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware B262924
Opis ogólny
Z małymi przegubami kulowymi, aby zapobiec zasysaniu oleju mineralnego pod wpływem nagłego podciśnienia w układzie.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)