Kluczowe dokumenty
SYNA663514
Synthware adapter with top spherical socket joint and lower standard taper inner joint
top joint: ST/NS 35/20, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A663514, adapter z gniazdem kulowym
Wybierz wielkość
1 EA
192,00 zł
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
192,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top35/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A663514
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter Synthware z górnym przegubem kulistym (35/20) i dolnym standardowym przegubem stożkowym (14/20) pasującym do różnych rodzajów szkła laboratoryjnego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)