Kluczowe dokumenty
SYNA531420
Synthware inlet or thermometer adapter with hose connection
joint: ST/NS 14/20, O.D. 5.0-7.5 mm
Synonim(y):
Synthware A531420, adapter wlotu termometru
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A531420
śr. zewn.
5.0-7.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Taki sam jak adapter termometru, ale z przyłączem węża 8 mm lub 10 mm do wprowadzania N2/Ar lub próżni. Dostarczany z jedną nylonową nasadką i jednym o-ringiem Viton®.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)