Kluczowe dokumenty
SYNF321225L
Synthware pear shaped flask
25 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F321225L, szklana kolba w kształcie gruszki
Wybierz wielkość
1 EA
119,00 zł
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
119,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
119,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F321225L
pojemność
25 mL
25 mL
Opis ogólny
Konstrukcja o grubych ściankach.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)