Kluczowe dokumenty
SYNA451420
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A451420, adapter wlotu termometru
Wybierz wielkość
1 EA
86,90 zł
86,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
86,90 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
86,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A451420
Opis ogólny
Do użytku z rurkami wlotowymi gazu lub termometrami z gładkim trzpieniem. Dostarczany z gumowym adapterem z jednym otworem.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)