Kluczowe dokumenty
SLW4510/02
Pyrex® Quickfit(R) Polipropylenowe złącze gwintowane
13 mm Screwthread Inlet and Outlet
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4510/02
Wybierz wielkość
10 EA
464,00 zł
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
464,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12171500
NACRES:
NB.35
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Viton® O-ring
polypropylene
producent / nazwa handlowa
4510/02
SciLabware
Opis ogólny
Te złączki do węży z gwintem śrubowym są przeznaczone wyłącznie do użytku z produktami ze szkła QUICKFIT® i PYREX®. Nie pasują do gwintów szklanych DURAN®.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
QUICKFIT is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)