BAH195700000
SP Bel-Art® Zestaw złączek do rurek
22 stepped and straight tubing connectors
Synonim(y):
rurka, złącza, łącznik rurek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 22 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H19570-0000
Opis ogólny
Ten zestaw 22 schodkowych i prostych złączek do rurek jest przydatny w laboratorium i zawiera złączki kompatybilne z rurkami od 3,2 do 12,7 mm (⅛ do ½").
Cechy i korzyści
- Odporny chemicznie polipropylen do użytku z szeroką gamą cieczy lub gazów
- Zawiera 12 stopniowanych i 10 prostych złączy rurowych
- Polipropylen klasy FDA do bezpośredniego kontaktu z żywnością, lekami i kosmetykami
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)