Kluczowe dokumenty
SLW443060N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 443060N
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
glass stopper (hollow)
Połączenie
joint stopper29/32
producent / nazwa handlowa
443060N
SciLabware
pojemność
1000 mL
1000 mL
otwór kurka
4.0 mm
Opis ogólny
  • Lej rozdzielający typu Gilson z długim trzpieniem zapewniającym dobrą kontrolę interfejsu ciecz/ciecz.
  • Z wymiennym kluczem PTFE zapewniającym działanie bez smaru
  • Dostarczany z pustym szklanym korkiem
Cechy i korzyści
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A).
  • Lej rozdzielający typu Gilson z długim trzpieniem dla dobrej kontroli interfejsu ciecz/ciecz
  • Z wymiennym zaworem odcinającym z PTFE
  • Dostarczany z pustym szklanym korkiem
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)