Przejdź do
F171503
Zestaw końcówek Diamond 200 μL
for use with BioControl® GDS, suitable for PCR, tip volume 200 μL
Synonim(y):
Sterylne końcówki do pipet
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 x 96 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41106302
481,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
packaging
box of 10 × 96 units
technique(s)
PCR: suitable
tip volume
200 μL
compatibility
for use with BioControl® GDS
storage temp.
room temp
General description
Jednorazowe końcówki służą do przenoszenia odczynników PCR. Mogą być używane jako akcesoria eksploatacyjne podczas przygotowywania próbek GDS PCR.
Application
Końcówki diamentowe Assurance® GDS są używane do przenoszenia cieczy podczas przygotowywania próbek Assurance® GDS.
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F17170379102BCZ743741
description
for use with BioControl® GDS, suitable for PCR, tip volume 200 μL
description
for use with BioControl® GDS, suitable for PCR, tip volume 1000 μL
description
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®, capacity 200 μL, filter, sterile, Blister Refill
description
ART 20P, size 200 μL, racked, sterile
compatibility
for use with BioControl® GDS
compatibility
for use with BioControl® GDS
compatibility
for use with GDS PICKPEN® PIPETMAX® System
compatibility
-
packaging
box of 10 × 96 units
packaging
box of 10 × 96 units
packaging
-
packaging
pkg of 5X960 ea
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
tip volume
200 μL
tip volume
1000 μL
tip volume
-
tip volume
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)