Kluczowe dokumenty
SLW3690/08M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3680
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3690/08M
Wybierz wielkość
10 EA
1530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
3690/08M
SciLabware
Wysokość
78 mm , excluding step
śr. wewn. kielicha
47 mm
trzon dł.
75 mm × 9 mm
Opis ogólny
  • Umożliwia zamocowanie tygli Goocha do kolby filtracyjnej Büchnera.
  • Przydatne do filtrowania i przemywania osadów przed suszeniem
Cechy i korzyści
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
  • Umożliwia mocowanie tygli Goocha do kolby filtracyjnej Büchnera.
  • Do zamocowania tygla Goocha w lejku adaptera konieczne jest użycie gumowego stożka filtra.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)