Kluczowe dokumenty
SLW3690/04M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3660
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3690/04M
Wybierz wielkość
10 EA
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1380,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
3690/04M
SciLabware
Wysokość
68 mm , excluding step
śr. wewn. kielicha
37 mm
trzon dł.
75 mm × 9 mm
Opis ogólny
  • Umożliwia zamocowanie tygli Goocha do kolby filtracyjnej Büchnera.
  • Przydatne do filtrowania i przemywania osadów przed suszeniem
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)