Spiekane tarcze o średnicy 40 mm zamontowane w tych lejkach są wykonane z tego samego szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3, co korpusy lejków, dzięki czemu lejki te nadają się do stosowania z szeroką gamą agresywnych chemikaliów.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)