Merck
07-1782
Przeciwciało anty-RAD51
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 5, DNA repair protein RAD51 homolog 1, RAD51 (S. cerevisiae) homolog (E. coli RecA homolog), RAD51 homolog (RecA homolog, E. coli) (S. cerevisiae), RAD51 homolog protein, RAD51, S. cerevisiae, homolog of, A, RecA-lik
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human, rat
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAD51(5888)
mouse ... Deptor(97998)
General description
37 kDa
RAD51 (wcześniej znany jako białko naprawy DNA RAD51 homolog 1) jest członkiem rodziny Rec A zaangażowanej w naprawę DNA. RAD51 współdziała z BRCA1 i BRCA2, które są zaangażowane w raka piersi, w celu aktywacji homologicznej rekombinacji i naprawy uszkodzeń DNA. BRCA1 wydaje się być obecny w dziedzicznych formach raka piersi, które powodują przejście G na A w kodonie 150, przekształcając w ten sposób ARG w GLN. BRCA2 reguluje lokalizację międzykomórkową i zdolność wiązania DNA. Utrata BRCA2 skutkuje niestabilnością genomu i genezą nowotworów. RAD51 działa jako ATPaza do naprawy podwójnych pęknięć nici, a także odwija DNA, tworząc helikalny filament nukleoproteinowy. RAD51 ulega ekspresji głównie w jądrach i grasicy, ale można go również znaleźć w jelicie cienkim, łożysku, okrężnicy, trzustce i jajnikach.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający RAD51.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Użyj przeciwciała anty-RAD51 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania RAD51 znanego również jako podjednostka 5 kompleksu zawierającego BRCA1/BRCA2, białko naprawy DNA RAD51 homolog 1, białko podobne do RecA, białko rekombinacji A.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje RAD51.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne wytrącone w roztworze 50% nasyconego siarczanu amonu i PBS bez konserwantów.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Aby odtworzyć przeciwciało, odwirować je z umiarkowaną prędkością (5000 obr./min) przez 5 minut. Ostrożnie usunąć roztwór buforowy siarczanu amonu/PBS i wyrzucić; 10 μl pozostałego roztworu siarczanu amonu nie wpłynie na ponowne zawieszenie przeciwciała. Nie dopuścić do wyschnięcia osadu białka, ponieważ może dojść do poważnej utraty reaktywności przeciwciała. Ponownie zawiesić osad przeciwciał w 100L standardowym PBS lub TBS (pH 7,3-7,5). NIE WIROWAĆ. Wymieszać przez delikatne mieszanie szeroką końcówką pipety lub delikatne stukanie palcem. Przed użyciem pozostawić wytrącone przeciwciało do uwodnienia na 1 godzinę w temperaturze 4-25°C. Małe cząstki wytrąconego przeciwciała, które nie ulegają ponownemu zawieszeniu, są normalne. Fiolki są przepełnione, aby zrekompensować wszelkie straty.
Analysis Note
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody was used to detect RAD51 on mouse testis lysate.
Other Notes
Zastępuje: MABE515
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-RAD51
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sameer Mirza et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(22), 4266-4274 (2012-10-26)
Cell cycle regulation and DNA repair following damage are essential for maintaining genome integrity. DNA damage activates checkpoints in order to repair damaged DNA prior to exit to the next phase of cell cycle. Recently, we have shown the role
Shiue-Wei Lai et al.
Cells, 9(4) (2020-04-12)
The role and therapeutic promise of poly-ADP ribose polymerase (PARP) inhibitors in anticancer chemotherapy are increasingly being explored, particularly in adjuvant or maintenance therapy, considering their low efficacy as monotherapy agents and their potentiating effects on concurrently administered contemporary chemotherapeutics.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-178204053252401916