Merck
SLW3298/02
Pyrex® Burettes, class B, Sofnol, automatic zero, Rotaflo(R) stopcock, PTFE key
10 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3298/02
Wybierz wielkość
5 EA
2490,00 zł
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
2490,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE key
Właściwości
graduations 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
3298/02
SciLabware
pojemność
10 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 385
  • Z zaworem odcinającym PTFE Rotaflo zapewniającym bezsmarowe działanie i precyzyjną kontrolę kropli
  • Klucz PTFE o średnicy 3 mm
  • Podziałka z białej emalii
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego
  • Biurety i butelki należy zamawiać oddzielnie
Łatwe napełnianie i automatyczne zerowanie
  • Ściśnij polietylenową butelkę, aby napełnić biuretę.
  • Zwolnij nacisk, aby nadmiar płynu spłynął z powrotem do butelki i wyzeruj biuretę.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 385
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Z zaworem odcinającym PTFE 1572 zapewniającym bezsmarowe działanie i precyzyjną kontrolę kropli
  • Klucz PTFE o średnicy 3 mm
  • Podziałka z białej emalii
  • Biurety i butelki należy zamawiać oddzielnie
  • Łatwe napełnianie i automatyczne zerowanie - Ściśnij polietylenową butelkę, aby napełnić biuretę - Zwolnij ciśnienie, aby nadmiar płynu spłynął z powrotem do butelki i wyzeruj biuretę
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)