SLW3040/13M
Pyrex® Sintered glass filter disc
nominal diameter 40 mm, porosity grade 3
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3040/13M
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
Pyrex membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
grade 3
producent / nazwa handlowa
3040/13M
SciLabware
Średnica
40 mm
średnica nominalna
40 mm
wielkość porów
grade 3 porosity
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 4793
- Do użytku przez dmuchaczy szkła konstruujących specjalne urządzenia
- Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego odporność na ciepło i korozję chemiczną
- Ścisła kontrola wielkości porów
- Dokładne i spójne wymiary tarczy
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna zapewniająca pełną próżnię
- Wygodne opakowanie
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)