S2VPT10RE
Millipore® Steritop® Vacuum Bottle Top Filter
pore size 0.1 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Synonim(y):
SCVPT10RE, Steritop Quick Release-VP Sterile Vacuum Filtration System, bottle top sterile filter unit, bottle top vacuum filter, bottle top vacuum filtering unit
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Poziom jakości
sterylność
sterile; irradiated
linia produktu
Steritop®
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 12 ea
Parametry
max. temp. at 45 °C
opis
2.4 mL (hold-up volume)
metody
sterile filtration: suitable
Wysokość
169 mm
pojemność
1000 mL
Średnica
13.5 cm
śr. filtra
73 mm
powierzchnia filtracyjna
40 cm2
pojemność lejka
1000 mL
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.1 μm pore size
dopasowywanie
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
This Steritop ® 1000 mL bottle-top with 0.1 μm pore size polyethersulfone (PES) membrane filter unit can be used on bottles with 45 mm openings, designed for vacuum applications.
Zastosowanie
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Produkty
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Wykryj skażenie mykoplazmą w hodowli komórkowej za pomocą testów PCR, barwienia DNA lub hodowli. Odkryj zestawy do zapobiegania, eliminacji i wykrywania mykoplazmy.