Kluczowe dokumenty
SLW1170/02M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1170/02M
Wybierz wielkość
10 EA
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Pyrex flask
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck24 mm I.D. 
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1170/02M
Wysokość
105 mm
średnica obudowy
64 mm
pojemność
100 mL
śr. wewn. szyjki
24 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 6556
  • Kolby typu Büchner do filtracji próżniowej
  • Ciężkie ścianki zapewniają zwiększoną wytrzymałość mechaniczną
  • Podstawa z wypustkami minimalizuje ścieranie powierzchni
  • Ze zintegrowanym szklanym ramieniem bocznym do mocowania elastycznych rurek o średnicy 9 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)