Kluczowe dokumenty
SIK7913-10
1,3,5-Benzenetriphosphonic acid - BTP
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9O9P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥97%
ciąg SMILES
[P](=O)(O)(O)c1cc(cc(c1)[P](=O)(O)O)[P](=O)(O)O
Klucz InChI
OARRIBWWCWLELO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)