Kluczowe dokumenty
SIK7717-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)N,N-Dimethyl-N-octadecyl ammonium chloride
≥95%
Wybierz wielkość
1 G
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
2330,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H69ClNO3P
Masa cząsteczkowa:
582.32
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
solid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
Zastosowanie
Ten środek sprzęgający jest używany do tworzenia dodatnio naładowanych powierzchni i potencjalnych powierzchni przeciwdrobnoustrojowych.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)