Merck
SIK2601-10
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,5-benzenetricarboxylic acid - H3BTC-Br
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5BrO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥97%
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3