Merck
QBD11366
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®12-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
25 MG
1210,00 zł
500 MG
10 510,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1210,00 zł
500 MG
10 510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H70F4N2O16
Masa cząsteczkowa:
1067.12
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O)N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2
Klucz InChI
MSNHBLXGHXURNU-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester DBCO-dPEG ®₁₂-TFP zawiera DBCO, który może reagować z azydkiem poprzez bezmiedziową reakcję chemiczną "click" oraz ester TFP, który może reagować z pierwszorzędową aminą.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)