Merck
QBD11338
Sigma-Aldrich
Bis-Bromoacetamido-dPEG ®11
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H54Br2N2O13
Masa cząsteczkowa:
786.54
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Bis-Bromoacetamido-dPEG ®₁₁ can be used to conjugate two proteins containing free thiols and introduce a hydrophilic dPEG spacer.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)