Merck
05-1427
Przeciwciało anty-ARF1, klon 3F1
clone 3F1, from mouse
Synonim(y):
Czynnik ADP-rybozylacji 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3F1, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F1, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ARF1(375)
mouse ... Arf1(11840)
General description
ARF1 jest członkiem rodziny małych białek G ARF i jest składnikiem pęcherzyków Golgiego nie pokrytych klatryną. To przeciwciało jest specyficzne dla ARF klasy 1.
~21 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowej sekwencji aminokwasowej ludzkiego ARF1.
Application
ELISA: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w teście ELISA.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia (parafina): Reprezentatywne badanie z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie przeciwciała monoklonalnego ARF1: Rak skóry i piersi
Przeciwciało anty-ARF1, klon 3F1 wykrywa poziom ARF1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, ELISA, IH(P).
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ludzki ARF1
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2a w 0,02 M buforze fosforanowym, 0,25 M NaCl, pH 7,6, z 0,1% azydkiem sodu.
Analysis Note
Routinely evaluated by Western Blot on HeLa lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected ARF1 on 10 μg of HeLa lysates.
Other Notes
Zastępuje: MAB3779
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c