Merck
QBD11204
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®11-azide
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H51BrN4O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
691.61
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C26H51BrN4O12/c27-25-26(32)29-1-3-33-5-7-35-9-11-37-13-15-39-17-19-41-21-23-43-24-22-42-20-18-40-16-14-38-12-10-36-8-6-34-4-2-30-31-28/h1-25H2,(H,29,32)
Klucz InChI
NCUYWFZRLBRWFD-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Bromoacetamido-dPEG ®₁₁-azide może być stosowany do koniugacji dwóch różnych białek lub przeciwciał z ładunkiem użytecznym poprzez reakcję bromoacetamido z wolnym tiolem oraz poprzez zastosowanie katalizowanej miedzią chemii "click" z azydkiem do reakcji z terminalnymi alkinami lub naprężonymi alkinami.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)