Merck
QBD10907
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®36-acid
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
100 MG
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C75H151NO38
Masa cząsteczkowa:
1674.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C75H151NO38/c76-2-4-80-6-8-82-10-12-84-14-16-86-18-20-88-22-24-90-26-28-92-30-32-94-34-36-96-38-40-98-42-44-100-46-48-102-50-52-104-54-56-106-58-60-108-62-64-110-66-68-112-70-72-114-74-73-113-71-69-111-67-65-109-63-61-107-59-57-105-55-53-103-51-49-101-
Klucz InChI
QKMSNDXWGWBERW-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Odczynnik amino-986936-kwasowy to nowy aminokwas, którym można manipulować, modyfikować i stosować jak większość innych aminokwasów. Pojedyncze ramię dystansowe o masie cząsteczkowej 9869 między końcową aminą a końcowym kwasem karboksylowym ma dokładną długość (132,7 Å), co pozwala na precyzyjną kontrolę przestrzenną, a także jest hydrofilowe i nieimmunogenne, nadając cząsteczkom docelowym większą rozpuszczalność w wodzie i objętość hydrodynamiczną.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)