Merck
JKA12006
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG12 Propionic acid, monodisperse
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
500 MG
3050,00 zł
3050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
3050,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
3050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
NH2-PEG12-Propionic acid,
Formularz
solid
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)