Merck
QBD10814
Sigma-Aldrich
Lipoamido-dPEG®12-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
100 MG
1050,00 zł
1000 MG
7770,00 zł
1050,00 zł
Cena katalogowa1500,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1050,00 zł
1000 MG
7770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H67F4NO15S2
Masa cząsteczkowa:
954.09
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1050,00 zł
Cena katalogowa1500,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCC1CCSS1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
Klucz InChI
GMQGFJRAMYKVOM-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester lipoamido-986912-TFP umożliwia sieciowanie cząsteczki z aminową grupą funkcyjną do powierzchni metalu, takiego jak złoto. Grupa lipoamidowa łatwo tworzy silne, stabilne wiązania datywne z metalami takimi jak złoto, podczas gdy grupa estrowa 2,3,5,6-tetrafluorofenylu (TFP) reaguje z aminami. Dystanse 9869 są hydrofilowymi, nieimmunogennymi, jednocząsteczkowymi związkami o dokładnej długości. Precyzyjna kontrola odstępów między usieciowanymi cząsteczkami jest możliwa dzięki tej pojedynczej masie cząsteczkowej. Dystanse 9869 poprawiają również rozpuszczalność cząsteczek docelowych w wodzie.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)