Merck
QBD10850
Sigma-Aldrich
Thiol-dPEG®12-acid
>95% (HPLC)
Synonim(y):
CT(PEG)12, Carboxy-PEG-Thiol, Carboxy-PEG12-Thiol, HS-PEG12-COOH, Thiol-PEG12-acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H54O14S
Masa cząsteczkowa:
634.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
SCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
Klucz InChI
JUDURFKNRMLTLG-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Kwas tiolowy-dPEG12 jest odczynnikiem sieciującym PEGylację glikolem polietylenowym (dPEG) o pojedynczej masie cząsteczkowej i dyskretnej długości. Jeden koniec środka sieciującego zakończony jest grupą sulfhydrylową (tiolową). Kwas propionowy kończy przeciwległy koniec. Tiolowy koniec cząsteczki tworzy wiązania datywne ze złotem. Ponadto tworzy wiązania tioeterowe z grupami maleimidowymi i bromooctanowymi oraz wiązania disiarczkowe z innymi grupami sulfhydrylowymi. Grupa kwasu propionowego reaguje z aminami, tworząc wiązania amidowe. Alternatywnie, jeśli pozostanie nieprzereagowana, grupa kwasu propionowego zapewnia ujemny ładunek sprzężonej cząsteczce lub zmodyfikowanej powierzchni. Monodyspersyjny element dystansowy dPEG ma długość 39 atomów (46,8 Å).
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elizabeth R Figueroa et al.
Journal of nanobiotechnology, 14, 24-24 (2016-04-01)
Gold nanoparticles (AuNPs) have shown great promise as scaffolds for gene therapy vectors due to their attractive physiochemical properties which include biocompatibility, ease of functionalization via the nearly covalent gold-sulfur dative bond, and surface plasmon optical properties. Previously, we synthesized
Yung-Chieh Chan et al.
ACS omega, 3(2), 1627-1634 (2018-07-20)
The matrix metalloproteinases (MMPs) are well-known mediators that are activated in tumor progression. MMP2 is a kind of gelatinase in extracellular matrix remodeling and cancer metastasis processes. MMP2 secretion increased in many types of cancer diseases, and its abnormal expression