Kluczowe dokumenty
QBD10615
Fmoc-N-Lys-(dPEG®12-biotin)-OH-(acid)
>95% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-Lys(biotin-PEG12)-OH, Fmoc-N-Lys(PEG12-biotin)-OH-(acid), Fmoc-PEG-biotin acid
Wybierz wielkość
977,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
977,00 zł
Polecane produkty
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Zautomatyzuj znakowanie biotyną za pomocą platformy automatycznej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)