Przejdź do
47998
Fmoc-8-Aoc-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
8-(Fmoc-amino)caprylic acid, 8-(Fmoc-amino)octanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
745,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.46
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8286497
745,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H27NO4/c25-22(26)14-4-2-1-3-9-15-24-23(27)28-16-21-19-12-7-5-10-17(19)18-11-6-8-13-20(18)21/h5-8,10-13,21H,1-4,9,14-16H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI key
QZQXRZXYWVQWAY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C04260001091040PHR1202
Caprylic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0426000
Caprylic acid
description
≥98.0% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
functional group
Fmoc
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)