Merck
8.52369
Fmoc-D-Lys(ivDde)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-Lys(ivDde)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)-3methylbutyl-D-lysine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H42N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N([C@H](CCCCNC(=C4C(=O)CC(CC4=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C34H42N2O6/c1-21(2)17-28(31-29(37)18-34(3,4)19-30(31)38)35-16-10-9-15-27(32(39)40)36-33(41)42-20-26-24-13-7-5-11-22(24)23-12-6-8-14-25(23)26/h5-8,11-14,21,26-27,35H,9-10,15-20H2,1-4H3,(H,36,41)(H,39,40)/t27-/m1/s1
InChI key
PYCBVLUBTMHNPW-HHHXNRCGSA-N
General description
Ta ortogonalnie chroniona pochodna lizyny jest oparta na utrudnionym wariancie Dde ivDde. Ma bardzo podobne właściwości chemiczne do Fmoc-Lys(Dde)-OH, z wyjątkiem tego, że grupa ivDde łańcucha bocznego jest znacznie bardziej stabilna w stosunku do piperydyny niż Dde i jest mniej podatna na migrację z chronionych do niechronionych łańcuchów bocznych lizyny. Podczas usuwania ivDde w obecności grup zabezpieczających na bazie allilu, alkohol allilowy powinien być zawarty w roztworze do deprotekcji, aby zapobiec redukcji grupy allilowej.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przewodnik wyboru ortogonalnie chronionych bloków budulcowych dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość (TLC(011A)): ≥ 98 %
Czystość enancjomeryczna: ≥ 99,5 % (a/a)
Test (HPLC, powierzchnia%): ≥ 98.0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852369000504027269345402
852369000104027269345372