Merck
QBD10170
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®12-OH
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
100 MG
833,00 zł
1000 MG
3850,00 zł
833,00 zł
Cena katalogowa1190,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
833,00 zł
1000 MG
3850,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H51NO12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
545.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
833,00 zł
Cena katalogowa1190,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C24H51NO12/c25-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-23-37-24-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-26/h26H,1-25H2
Klucz InChI
JPIQEMLLJLGGFV-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Odczynnik Amino-986912-OH zawiera końcową aminę pierwszorzędową i końcową grupę hydroksylową (alkohol) oddzielone pojedynczą przekładką o masie cząsteczkowej dPEG® (42,7 Å). Dystanse są wysoce hydrofilowe i nieimmunogenne. Ponieważ każdy element dystansowy jest dyskretną jednostką o pojedynczej masie cząsteczkowej, możliwa jest precyzyjna kontrola przestrzenna. Produkty te mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach, w tym do modyfikacji powierzchni, gdzie końcowa amina reaguje z aktywowanym kwasem karboksylowym, a końcowy hydroksyl zapewnia nieimmunogenną, hydrofilową powłokę na docelowej powierzchni.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)