Merck
QBD10869
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®36-OH
>95% (HPLC)
Synonim(y):
Amino-PEG36-OH, Hydroxy-PEG-amine, Hydroxy-PEG36-amine, OH-PEG36-NH2, PEG1500-amine
Wybierz wielkość
100 MG
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C72H147NO36
Masa cząsteczkowa:
1602.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Klucz InChI
MAESJFAEMPPQIN-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Amino-dPEG36-OH, znany również jako Amino-dPEG36-alcohol, jest bardzo długim (109 atomów, 127,7 Å) monodyspersyjnym odczynnikiem PEGylacji sfunkcjonalizowanym pierwszorzędową aminą na jednym końcu cząsteczki, która reaguje z kwasami karboksylowymi, aldehydami i ketonami. Reakcja grupy aminowej z kwasami karboksylowymi daje stabilne amidy, podczas gdy reakcja grupy aminowej z aldehydami i ketonami tworzy zasady Schiffa, które są redukowalne do amin drugorzędowych w celu zapewnienia stabilności. W razie potrzeby różne funkcjonalne i reaktywne grupy mogą modyfikować końcowy alkohol na przeciwległym końcu cząsteczki, aby zapewnić produktowi dPEG dodatkową reaktywność lub zdolność do sieciowania. dPEG36 jest monodyspersyjnym odpowiednikiem polimerycznego PEG1500. Amino-dPEG36-OH może być stosowany do pasywacji powierzchni funkcjonalizowanych karboksylanami. Nieimmunogenny alkohol końcowy łańcucha PEG nadaje hydrofilowość cząsteczce koniugatu lub powierzchni. W konsekwencji cząsteczki koniugatu są rozpuszczalne w wodzie.
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)